Learn More
4-(Metilamino)-1-(3-piridil)-1-butanona Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30007042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007042 1 g 1 g
17912745 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2870001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66093-90-1
Fórmula molecular C10 H14 N2 O . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 251.15
Sinónimo Pseudooxynicotine Dihydrochloride, 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride (9CI), 1-Butanone, 4-methylamino-1-(3-pyridyl)-, dihydrochloride
Nombre IUPAC 4-(metilamino)-1-piridina-3-ilbutan-1-uno; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CNCCCC(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.064