Learn More
4-(metilamino)-1-(3-piridil)-1-butanol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-d3 |
| CAS | 1189642-32-7 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H13 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9/h2,4,7-8,10-11,13H,3,5-6H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NCCCC(O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | 1-piridin-3-il-4-(trideuteriometilamino)butan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1451 |