Learn More
4-metilacetofenona fenilhidrazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylacetophenone Phenylhydrazone |
| CAS | 54779-81-6 |
| Fórmula molecular | C15 H16 N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Phenyl-2-(1-(p-tolyl)ethylidene)hydrazine, NSC 68562, Celecoxib-Imp-AE-3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N2/c1-12-8-10-14(11-9-12)13(2)16-17-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,17H,1-2H3/b16-13+ |
| SMILES | C\C(=N/Nc1ccccc1)\c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | N-[(E)-1-(4-metilfenil)etilidenamino]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 224.301 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.131 |