Learn More
4'-metilacetofenona, Mikromol™
Descripción
4'-metilacetofenona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Methylacetophenone |
| CAS | 122-00-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4'-Methylacetophenone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H10 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethanone, 1-(4-methylphenyl)-, Acetophenone, 4'-methyl- (8CI), 1-(4-Methylphenyl)ethanone, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethanone, 1-(4-Tolyl)ethanone, 1-(p-Tolyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethanone, 4-Acetyltoluene, 4-Methyl-1-acetylbenzene, 4-Methylhypnone, 4-Methylphenyl methyl ketone, 4'-Methylacetophenone, Melilotal, Methyl 4-methylphenyl ketone, Methyl p-tolyl ketone, NSC 9401, p-Acetyltoluene, p-Methylacetophenone, p-Tolyl methyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metilfenil)etanona |
| Mostrar más |