Learn More
4'-metilacetofenona-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Methylacetophenone-D10 |
| CAS | 358730-83-3 |
| Fórmula molecular | C9 D10 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethanone-2,2,2-d3, 1-[4-(methyl-d3)phenyl-2,3,5,6-d4]- (9 CI), 4'-(Methyl-d3)acetophenone-2,2,2,2',3',5',6'-d7, 1-[4-(Methyl-d3)phenyl-2,3,5,6-d4]ethanone-2,2,2-d3, 4'-Methylacetophenone-D10, 4'-Methylacetophenone-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriometil)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 144.2367 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.1359 g/mol |
| Mostrar más |