Learn More
4'-Metilacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481788 250 g 250 g
11471788 50 g 50 g
11461788 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14469.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.75€
    41.65€ / 250 g
    Ahorro 9.10€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134.18 g/mol
4'-Methylacetophenone is used as a flavoring agent. It reacts with morpholine to get 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholine in the presence of sulfur as a reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of active pharmaceutical ingredients, perfumes and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-metilacetofenona se utiliza como agente aromatizante. Reacciona con la morfolina para obtener 4-(p-tolil-tioacetil)-morfolina en presencia de azufre como reactivo. Además, se utiliza como intermediario en la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos, perfumes y cosméticos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-00-9
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00008751
Clave InChI GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
PubChem CID 8500
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylacetophenone
Punto de fusión -19°C
Densidad 1.01
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.534
Cantidad 250 g
Beilstein 606053
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 96%