Learn More
4'-Metilacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4'-Methylacetophenone is used as a flavoring agent. It reacts with morpholine to get 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholine in the presence of sulfur as a reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of active pharmaceutical ingredients, perfumes and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4′-metilacetofenona se utiliza como agente aromatizante. Reacciona con la morfolina para obtener 4-(p-tolil-tioacetil)-morfolina en presencia de azufre como reactivo. Además, se utiliza como intermediario en la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos, perfumes y cosméticos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Methylacetophenone |
| Punto de fusión | -19°C |
| Densidad | 1.01 |
| Punto de ebullición | 224°C to 226°C |
| Temperatura de inflamación | 92°C (197°F) |
| Índice de refracción | 1.534 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 606053 |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.18 |
| Show More |
Safety and Handling
- 4'-Methylacetophenone
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Methylacetophenone