Learn More
4'-Metilacetanilida, TRC
Código de producto. 30132822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132822 25 g 25 g
30135062 10 g 10 g
30010644 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27501025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-89-9
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Sinónimo N-(4-methylphenyl)acetamide, 4-(Acetylamino)toluene, 4-Acetotoluide, 1-Acetamido-4-methylbenzene, N-p-Tolylacetamide, p-Acetotoluide, NSC 7644;
Nombre IUPAC N-(4-metilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylacetanilide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0841