Learn More
4'-Metilacetanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414734 500 g 500 g
11494724 25 g 25 g
11404734 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414734 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13721.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-89-9 | C9H11NO | 149.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-89-9
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.193
Número MDL MFCD00008677
Clave InChI YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methylacetanilide, p-acetotoluidide, n-4-methylphenyl acetamide, 4-methylacetanilide, n-acetyl-p-toluidine, p-acetotoluide, acetyl-p-toluidine, p-acetotoluidine, acetamide, n-4-methylphenyl, 4-acetotoluide
PubChem CID 7684
Nombre IUPAC N-(4-metilfenil)acetamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylacetanilide
Punto de fusión 147°C to 150°C
Punto de ebullición 306°C to 308°C
Cantidad 500 g
Beilstein 607036
Índice Merck 14,74
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza ≥98%