Learn More
4'-Metilacetanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Methylacetanilide |
| Punto de fusión | 147°C to 150°C |
| Punto de ebullición | 306°C to 308°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 607036 |
| Índice Merck | 14,74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.19 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |