Learn More
4-metil-valerofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-valerophenone |
| CAS | 2050-07-9 |
| Fórmula molecular | C12H16O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-1-phenyl-1-pentanone, 1-Phenyl-4-methylpentan-1-one, 2-Methyl-5-phenylpentan-5-one, 4-Methylpentanophenone, Isocaprophenone, NSC 177472, gamma-Methylvalerophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O/c1-10(2)8-9-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-1-fenilpentan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.1201 |