Learn More
4-(metil)tiocroman-4-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methyl)thiochroman-4-ol |
| CAS | 79454-13-0 |
| Fórmula molecular | C10H12OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1-benzothiopyran-4-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12OS/c1-10(11)6-7-12-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CC1(O)CCSc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2,3-dihidrotiocromen-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0609 |