Learn More
4-Metil(tiobenzamida), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489836
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489836 5 g 5 g
11479836 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2362-62-1 | C8H9NS | 151.227 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2362-62-1
Fórmula molecular C8H9NS
Peso molecular (g/mol) 151.227
Número MDL MFCD00173750
Clave InChI QXYZSNGZMDVLKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzothioamide, 4-methyl thiobenzamide, 4-methylthiobenzamide, 4-methylbenzene-1-carbothioamide, 4-methyl-thiobenzamide, 4-methylbenzenethioamide, benzenecarbothioamide, 4-methyl, amino 4-methylphenyl methane-1-thione, 4-pmtb, p-methylthiobenzoylamide
PubChem CID 737209
Nombre IUPAC 4-Metilbencenocarbotioamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl(thiobenzamide)
Punto de fusión 166°C to 169°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.23
Porcentaje de pureza 97%