Learn More
Ácido 4-metil salicílico, TRC
Código de producto. 30480839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480839 10 g 10 g
30472041 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32621510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-85-1
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo 2-Hydroxy-4-methylbenzoic Acid, 2,4-Cresotic Acid, 2-Hydroxy-p-toluic Acid, 4-Methyl-2-hydroxybenzenecarboxylic Acid, 4-Methyl-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 16634, m-Cresotic Acid, m-Cresotinic Acid, m-Homosalicylic Acid, p-Methylsalicylic Acid, gamma-Cresotic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-4-metilbenzoico
SMILES Cc1ccc(C(=O)O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl Salicylic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473