Learn More
Ácido 4-[metil(fenil)sulfamoil]bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15431596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431596 1 g 1 g
15441596 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54789.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2096336-05-7
Fórmula molecular C13H14BNO4S
Peso molecular (g/mol) 291.13
Número MDL MFCD20265341
Clave InChI PUWVRBKKJNKHLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl phenyl sulfamoyl benzeneboronic acid
PubChem CID 73995963
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[Methyl(phenyl)sulfamoyl]benzeneboronic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.13
Porcentaje de pureza 97%