Learn More
4-Metil Fenciclidina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30478074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478074 25 mg 25 miligramos
30470484 5 mg 5 miligramos
30477178 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32556025MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1934-42-5
Fórmula molecular C18 H27 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 293.87
Sinónimo 4-Me PCP, 4-Me Phencyclidine, 4-methyl Phencyclidine
Nombre IUPAC 1-[1-(p-tolil)ciclohexil]piperidina; Cloruro
SMILES Cl.Cc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)N3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-methyl PCP (hydrochloride)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H27N.ClH/c1-16-8-10-17(11-9-16)18(12-4-2-5-13-18)19-14-6-3-7-15-19;/h8-11H,2-7,12-15H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.191