Learn More
4-metil-N1-(3-fenilpropil)benceno-1,2-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-N1-(3-phenylpropyl)benzene-1,2-diamine |
| CAS | 749886-87-1 |
| Fórmula molecular | C16 H20 N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2/c1-13-9-10-16(15(17)12-13)18-11-5-8-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,12,18H,5,8,11,17H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(NCCCc2ccccc2)c(N)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-1-N-(3-fenilpropil)benceno-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 240.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1626 |