Learn More
Clorhidrato de 4-metil-N-propil-3-[[(2RS)-2-(propilamino)propanoil]amino]tiofeno-2-carboxamida (clorhidrato de propionamida del ácido articaínico), Mikromol™
Código de producto. 30051990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051990 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051990 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0369.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 4-metil-N-propil-3-[[(2RS)-2-(propilamino)propanoil]amino]tiofeno-2-carboxamida (clorhidrato de propionamida del ácido articaínico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Articaine Acid Propionamide Hydrochloride
CAS 2983985-81-3
Nombres de analitos o componentes Articaine Acid Propionamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H25 N3 O2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Articaine Hydrochloride Imp. F (EP), Articaine Imp. F (EP), 4-Methyl-N-propyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxamide Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Articaine Acid Propionamide Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Articaine Impurity F as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H5
SMILES Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)NCCC
Nombre IUPAC 4-metil-N-propil-3-[2-(propilamino)propanoilamino]tiofeno-2-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 347.9
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1434 g/mol