Learn More
4-metil-N,N-di(metil-13C)bencenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30456947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456947 2.5 mg 2.50 miligramo
30452068 5 mg 5 miligramos
30451244 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5366422.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-N,N-di(methyl-13C)benzenesulfonamide
Fórmula molecular 13C2 C7 H13 N O2 S
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2S/c1-8-4-6-9(7-5-8)13(11,12)10(2)3/h4-7H,1-3H3/i2+1,3+1
SMILES [13CH3]N([13CH3])S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC 4-metil-N,N-di((113C)metil)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 201.255
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.073