Learn More
4-metil-N-(metil-13C)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-N-(methyl-13C)benzenesulfonamide |
| CAS | 404839-31-2 |
| Fórmula molecular | C713CH11NO2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3/i2+1 |
| SMILES | [13CH3]NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-N-(1^{13}C)metilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 186.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0544 |