Learn More
4-metil-N-(5-metil-2-piridinil)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zolpyridine (4-Methyl-N-(5-methyl-2-pyridinyl)benzamide) |
| CAS | 349122-64-1 |
| Fórmula molecular | C14 H14 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Zolpyridine, 4-Methyl-N-(5-methyl-2-pyridinyl)benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O/c1-10-3-6-12(7-4-10)14(17)16-13-8-5-11(2)9-15-13/h3-9H,1-2H3,(H,15,16,17) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(C)cn2 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-N-(5-metilpiridin-2-il)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1106 |