Learn More
4-metil-N-[4-metil-3-[[4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il]amino]fenil]benzamida, Mikromol™
Descripción
4-metil-N-[4-metil-3-[[4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il]amino]fenil]benzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide |
| CAS | 152459-96-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H21 N5 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzamide, 4-methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, 4-Methyl-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21N5O/c1-16-5-8-18(9-6-16)23(30)27-20-10-7-17(2)22(14-20)29-24-26-13-11-21(28-24)19-4-3-12-25-15-19/h3-15H,1-2H3,(H,27,30)(H,26,28,29) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(C)c(Nc3nccc(n3)c4cccnc4)c2 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-N-[4-metil-3-[[4-(3-piridil)pirimidin-2-il]amino]fenil]benzamida |
| Mostrar más |