Learn More
4-metil-N-[3-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]-3-nitrobenzamida, Mikromol™
Descripción
4-metil-N-[3-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]-3-nitrobenzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitrobenzamide |
| CAS | 1157857-29-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitrobenzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H15 F3 N4 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitro-, 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitro-benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15F3N4O3/c1-11-3-4-13(5-17(11)26(28)29)18(27)24-15-6-14(19(20,21)22)7-16(8-15)25-9-12(2)23-10-25/h3-10H,1-2H3,(H,24,27) |
| SMILES | Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(c3)[N+](=O)[O-])cc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-metil-N-[3-(4-metilimidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]-3-nitrobenzamida |
| Mostrar más |