Learn More
4-metil-N-[(1S)-1-metil-2-[[(4-metilfenil)sulfonil]oxi]etil]bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-[((4-methylphenyl)sulfonyl)oxy]ethyl]benzenesulfonamide |
| CAS | 88129-44-6 |
| Fórmula molecular | C17H21NO5S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (S)-4-Methyl-N-[1-methyl-2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethyl]benzenesulfonamide, (S)-2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]propyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO5S2/c1-13-4-8-16(9-5-13)24(19,20)18-15(3)12-23-25(21,22)17-10-6-14(2)7-11-17/h4-11,15,18H,12H2,1-3H3/t15-/m0/s1 |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(OC[C@H](C)NS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de [(2S)-2-[(4-metilfenil)sulfonilamino]propil] |
| Peso molecular (g/mol) | 383.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.0861 |