Learn More
4-Memetil Mebendazol, TRC
Código de producto. 30471084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471084 50 mg 50 miligramos
30481184 250 mg 250 miligramos
30482239 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32015550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31545-31-0
Fórmula molecular C17 H15 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 309.32
Sinónimo Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mebendazole Imp. F (EP)
Nombre IUPAC metilo N-[5-(4-metilbenzoil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(C)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1113