Learn More
Ácido 4-metil hipúrico, TRC
Código de producto. 30470160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470160 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30470160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3119751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl Hippuric Acid
CAS 27115-50-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H11 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Glycine','N-(4-methylbenzoyl)-, Hippuric acid','p-methyl- (6CI,8CI), N-(4-Methylbenzoyl)glycine, (4-Methylbenzoylamino)acetic acid, 2-[(4-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(4-Methylphenyl)formamido]acetic acid, 4-Methylhippuric acid, N-(p-Methylbenzoyl)glycine, NSC 126814, [[(4-Methylphenyl)carbonyl]amino]acetic acid, p-Methylhippuric acid, p-Toluric acid, 4-Methyl hippuric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[(4-metilbenzoil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 193.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0739
Porcentaje de pureza >95