Learn More
4-metil etinil estradiol, TRC
Código de producto. 30134155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134155 25 mg 25 miligramos
30134146 50 mg 50 miligramos
30040897 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30496525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155683-61-7
Fórmula molecular C21 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 310.43
Sinónimo (17α)-4-Methyl-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (9CI), 4-Methyl Ethynyl Estradiol, 4-Methyl-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (4-Methyl-ethinylestradiol), Ethinylestradiol Imp K. (EP)
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-4,13-dimetilo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenotrino-3,17-diol
SMILES Cc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl Ethynyl Estradiol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(23)12-10-18-17-6-5-14-13(2)19(22)8-7-15(14)16(17)9-11-20(18,21)3/h1,7-8,16-18,22-23H,5-6,9-12H2,2-3H3/t16-,17-,18+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1933