Learn More
4-metil etinil estradiol, TRC
Product Code. 30134146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30134146 50 mg 50 miligramos
30134155 25 mg 25 miligramos
30040897 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30134146 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM30496550MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 155683-61-7
Fórmula molecular C21 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 310.43
Sinónimo (17α)-4-Methyl-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (9CI), 4-Methyl Ethynyl Estradiol, 4-Methyl-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (4-Methyl-ethinylestradiol), Ethinylestradiol Imp K. (EP)
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-4,13-dimetilo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenotrino-3,17-diol
SMILES Cc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc12
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methyl Ethynyl Estradiol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(23)12-10-18-17-6-5-14-13(2)19(22)8-7-15(14)16(17)9-11-20(18,21)3/h1,7-8,16-18,22-23H,5-6,9-12H2,2-3H3/t16-,17-,18+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1933