Learn More
4- Estradiol metil, TRC
Código de producto. 30137539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137539 25 mg 25 miligramos
30010440 10 mg 10 miligramos
30010674 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30469025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6171-48-8
Fórmula molecular C19 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 286.41
Sinónimo 4-Methylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, Estradiol Hemihydrate Imp. C (EP), 4-Methylestradiol
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-4,13-dimetil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenandrino-3,17-diol
SMILES Cc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylestradiol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O2/c1-11-12-3-4-15-14(13(12)5-7-17(11)20)9-10-19(2)16(15)6-8-18(19)21/h5,7,14-16,18,20-21H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,18+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1933