Learn More
4-(metil-d3-nitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanol, TRC
Código de producto. 30467297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467297 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30467297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32574210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
CAS 1020719-61-2
Fórmula molecular C10 2H3 H12 N3 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methyl-d3-nitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methyl-d3-nitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL-d3, NNAL-d3, 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Trideuteriomethylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-D3 (N-methyl-D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
Nombre IUPAC N-(4-hidroxi-4-piridin-3-ilbutil)-N-(trideuteriometil)amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 212.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1353