Learn More
4-metil-d3-catecol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylcatechol methyl-d3 |
| CAS | 83719-41-9 |
| Fórmula molecular | C7 2H3 H5 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenediol, 4-(methyl-d3)- (9CI), 4-(Methyl-d3)-1,2-benzenediol, 4-Methylcatechol-d3, 4-Methylcatechol-D3 (methyl-D3), 4-Methyl-d3-catechol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(trideuteriometil)benceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 127.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0713 |