Learn More
Bromuro de 4-metil-d3-bencilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylbenzyl Bromide-D3 (4-methyl-D3) |
| CAS | 114563-29-0 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H6 Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene, 1-(bromomethyl)-4-(methyl-d3)- (9 CI), 1-Bromomethyl-4-(methyl-d3)benzene, p-Methylbenzyl Bromide-d3, 1-(Methyl-d3)-4-bromomethylbenzene, 4-Methylbenzyl Bromide-α',α',α'-D3, α-Bromo-p-xylene-α',α',α'-d2, α-Bromo-p-xylene-α',α',α'-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5 H,6H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-4-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 188.0796 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0076 g/mol |
| Mostrar más |