Learn More
Diclorhidrato de 4-(metil-d3-amino)-1-(3-piridil)-1-butanona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methyl-d3-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride |
| CAS | 1189727-40-9 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H11 N2 O . 2 Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H/i1D3;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | 1-piridin-3-il-4-(trideuteriometilamino)butan-1-ona; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 254.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.0828 |