Learn More
4-metil-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11471780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471780 1 g 1 g
15443707 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27518.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49759-61-7
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00152137
Clave InChI DQLHSFUMICQIMB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-methyl-d-phenylalanine, h-d-phe 4-me-oh, r-2-amino-3-p-tolyl propanoic acid, d-4-methylphenylalanine, d-4-me-phe-oh, 2r-2-amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-methyl, h-p-me-phe-oh, 4-methylphenyl-d-alanine, d-4-methylphe
PubChem CID 7015862
Nombre IUPAC 2-amino-3-(4-methylphenyl)propanoic acid
SMILES CC1=CC=C(CC(N)C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-D-phenylalanine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 98%