Learn More
4-metil-colest-4-en-3-ona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-cholest-4-en-3-one |
| CAS | 2041-92-1 |
| Fórmula molecular | C11 H12 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Methylcholest-4-en-3-one, 4-Methyl-cholest-4-ene-3-one, NSC 123234 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O5/c1-6(12)10(13)7-4-8(15-2)11(14)9(5-7)16-3/h4-5,14H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)propano-1,2-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.068 |