Learn More
4-Bufedrona Metil-Cloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylbuphedrone (hydrochloride) |
| CAS | 1336911-98-8 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Butanone, 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 4-Methylbuphedrone hydrochloride, 4-MeMABP HCl, 2-(Methylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-4-11(13-3)12(14)10-7-5-9(2)6-8-10;/h5-8,11,13H,4H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC(NC)C(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(metilamino)-1-(4-metilfenil)butan-1-uno; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 227.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.1077 |