Código de producto. 30468271
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
unitSize
30468271
2.5 mg
2.50 miligramo
30465922
25 mg
25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
30468271
Proveedor
Toronto Research Chemicals
N.º de proveedor
TRCM2943172.5MG
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
CAS
1794940-24-1
Fórmula molecular
C12H15D3ClNO
Peso molecular (g/mol)
230.75
Sinónimo
2-[(Methyl-d3)amino]-1-(4-methylphenyl)-1-butanone Hydrochloride
Nombre IUPAC
1-(4-metilfenilo)-2-(trideuteriometilamino)butan-1-uno; Cloruro
SMILES
O=C(C(NC([2H])([2H])[2H])CC)C1=CC=C(C)C=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
4-Methyl Buphedrone-d3 Hydrochloride
Cantidad
2.5 mg
Fórmula InChI
InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-4-11(13-3)12(14)10-7-5-9(2)6-8-10;/h5-8,11,13H,4H2,1-3H3;1H/i3D3;
Formula Weight (peso de la fórmula)
230.1265
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .