Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-metil-beta-estirilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345535 250 mg 250 miligramos
11335535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19698.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 149777-84-4 | C15H21BO2 | 244.141 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149777-84-4
Fórmula molecular C15H21BO2
Peso molecular (g/mol) 244.141
Número MDL MFCD03788749
Clave InChI HHBWKASJNTZJLB-ZHACJKMWSA-N
Sinónimo 4-methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester, e-4,4,5,5-tetramethyl-2-4-methylstyryl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-4-methylphenyl ethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-methyl-b-styrylboronic acid pinacol ester, 4-methyl-, a-styrylboronic acid pinacol ester, 2-e-4-methylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, beta-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl 4-methylstyrene
PubChem CID 11042960
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[(E)-2-(4-metilfenil)etenil]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 56°C to 58°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 7204616
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.14
Porcentaje de pureza 98%