Learn More
Ácido 4-metilbencenosulfónico 2-[3-(Dimetilfenilsilil)ciclobutilideno]hidrazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-benzenesulfonic Acid 2-[3-(Dimethylphenylsilyl)cyclobutylidene]hydrazide |
| CAS | 847158-85-4 |
| Fórmula molecular | C19H24N2O2SSi |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N'-(3-(Dimethyl(phenyl)silyl)cyclobutylidene)-4-methylbenzenesulfonohydrazide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O2SSi/c1-15-9-11-17(12-10-15)24(22,23)21-20-16-13-19(14-16)25(2,3)18-7-5-4-6-8-18/h4-12,19,21H,13-14H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN=C2CC(C2)[Si](C)(C)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[[3-[dimetil(fenil)silil]ciclobutilideno]amino]-4-metilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 372.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.1328 |