Learn More
4-metil-7-trimetilsililoxicumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-7-trimethylsilyloxycumarin |
| CAS | 67909-31-3 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O3 Si |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O3Si/c1-9-7-13(14)15-12-8-10(5-6-11(9)12)16-17(2,3)4/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[Si](C)(C)C)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-7-trimetilsililoxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 248.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0869 |