Learn More
Ácido 4-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 66909-28-2 |
| Fórmula molecular | C7H7NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c1-4-2-6(9)8-3-5(4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | CC1=CC(=O)NC=C1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-metil-6-oxo-1H-piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0426 |