Learn More
4-Metil-6-(metilamino)-1,3,5-triazina-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| CAS | 879554-45-7 |
| Fórmula molecular | C5H8N4O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Hydroxy-2-methyl-4-(methylamino)-1,3,5-Triazine; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6-2)9-5(10)8-3/h1-2H3,(H2,6,7,8,9,10) |
| SMILES | O=C1NC(NC)=NC(C)=N1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-6-(metilamino)-1,3,5-triazina-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.07 |