Learn More
4-Metil-6-(2,4,4-trimetilpentilo)-2H-piran-2-una, TRC
Código de producto. 30481070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481070 500 mg 500 miligramos
30466506 1 g 1 g
30464625 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM331260500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50650-75-4
Fórmula molecular C14 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 222.32
Sinónimo USP Piroctone Related Compound B, Piroctone USP Related Compound B
Nombre IUPAC 4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentilo)piran-2-una
SMILES CC(CC1=CC(=CC(=O)O1)C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.162