Learn More
4-metil-5-viniltiazol, TRC
Código de producto. 30466665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466665 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30466665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33853025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-5-Vinylthiazole
CAS 1759-28-0
Fórmula molecular C6 H7 N S
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Methyl-5-vinylthiazole, 4-Methyl-5-ethenylthiazole, 5-Ethenyl-4-methylthiazole, 5-Vinyl-4-methylthiazole
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
SMILES Cc1ncsc1C=C
Nombre IUPAC 5-etenil-4-metil-1,3-tiazol
Peso molecular (g/mol) 125.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0299