Learn More
4-Metil-5-viniltiazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430327 5 g 5 g
11440327 25 g 25 g
11450327 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21719.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1759-28-0 | C6H7NS | 125.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1759-28-0
Fórmula molecular C6H7NS
Peso molecular (g/mol) 125.19
Número MDL MFCD00005337
Clave InChI QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-5-vinylthiazole, thiazole, 5-ethenyl-4-methyl, 4-methyl-5-vinyl thiazole, 5-ethenyl-4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl-5-vinyl, vinylsulfurol, vinyl sulfurol, fema no. 3313, 5-vinyl-4-methylthiazole, 4-methyl-5-vinyl-thiazole
PubChem CID 15654
Nombre IUPAC 5-etenil-4-metil-1,3-tiazol
SMILES CC1=C(SC=N1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-5-vinylthiazole
Punto de fusión -15°C
Densidad 1.095
Punto de ebullición 67°C to 68°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.568
Cantidad 5 g
Beilstein 107867
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.19
Porcentaje de pureza ≥98%