Learn More
4-Metil-5-tiazoleetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0405 |