Learn More
4-Metil-5-tiazoletanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470074 100 g 100 g
11460074 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470074 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13567.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 137-00-8 | C6H9NOS | 143.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-00-8
Fórmula molecular C6H9NOS
Peso molecular (g/mol) 143.204
Número MDL MFCD00005339
Clave InChI BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
PubChem CID 1136
ChEBI CHEBI:17957
Nombre IUPAC 2-(4-metil-1,3-tiazol-5-il)etanol
SMILES CC1=C(SC=N1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Densidad 1.196
Punto de ebullición 135°C to 137°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 142°C (287°F)
Índice de refracción 1.55
Cantidad 100 g
Beilstein 114249
Índice Merck 14,6126
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.21
Porcentaje de pureza 98%