Learn More
4-Metil-5-tiazoletanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460074 25 g 25 g
11470074 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460074 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13567.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 137-00-8 | C6H9NOS | 143.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-00-8
Fórmula molecular C6H9NOS
Peso molecular (g/mol) 143.204
Número MDL MFCD00005339
Clave InChI BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
PubChem CID 1136
ChEBI CHEBI:17957
Nombre IUPAC 2-(4-metil-1,3-tiazol-5-il)etanol
SMILES CC1=C(SC=N1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Densidad 1.196
Punto de ebullición 135°C to 137°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 142°C (287°F)
Índice de refracción 1.55
Cantidad 25 g
Beilstein 114249
Índice Merck 14,6126
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-5-thiazoleethanol