Learn More
4-metil-5-fenilpirimidina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322591 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322591 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15140950AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-5-phenylpyrimidine
CAS 57562-58-0
Nombres de analitos o componentes 4-Methyl-5-phenylpyrimidine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H10 N2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pyrimidine, 4-methyl-5-phenyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2/c1-9-11(7-12-8-13-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
SMILES Cc1ncncc1c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-metil-5-fenilpirimidina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 170.2105
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0844 g/mol