Learn More
4-metil-5-pentilbenceno-1,3-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-5-pentylbenzene-1,3-diol |
| CAS | 889104-80-7 |
| Fórmula molecular | C12H18O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-5-pentyl-1,3-benzenediol, 4-Methylolivetol, MPBD |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O2/c1-3-4-5-6-10-7-11(13)8-12(14)9(10)2/h7-8,13-14H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C |
| Nombre IUPAC | 4-metil-5-pentilbenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1307 |